TICKOPUR TR 13 - 2 litres, nettoyant intensif, non mulsionnant, concentr, contre salissures tenaces, sans phosphates et silicates, dosage 0,1-10 %, alcalin, pH 11,9 (1 %) 1 * 2 kg
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
TICKOPUR TR 13 - 2 litres, nettoyant intensif, non mulsionnant, concentr, contre salissures tenaces, sans phosphates et silicates, dosage 0,1-10 %, alcalin, pH 11,9 (1 %) 1 * 2 kg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TICKOPUR TR 13 - 2 litres, nettoyant intensif, non émulsionnant, concentré, contre salissures tenaces, sans phosphates et silicates, dosage 0,1-10 %, alcalin, pH 11,9 (1 %) 1 * 2 kg BAND872 1 * 2 kg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou