Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Thermal mixers

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
13687717 13687718 13687719 13687720 13687721 13687711
BARN13687717EA 3390 EUR InStock
BARN13687717 BARN13687718 BARN13687719 BARN13687720 BARN13687721 BARN13687711
Thermal mixers
Agitateurs Agitateurs incubateurs
The Thermo Scientific Thermal Mixer offers variable speed and temperature control with a choice of blocks for microtubes and microplates.

  • Fast heat-up and cooling times and quick to reach specified mixing speed
  • Temperature range 4 °C to 100 °C
  • Temperature control/set range 15 °C below ambient to 100 °C
  • Shaking speed 250 to 1400 rpm
  • Temperature stability ±0,1 °C
  • Even mixing across the thermoshaker block
  • Excellent uniformity across the block
  • Digital timer with sound alarm 1 min to 96 hours
  • Temperature calibration function – Compensate for differences in the
More Product Information
Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..