Cryopreservation cane
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
4000211 4000217
BARN4000211EA 19.9 EUR InStock
BARN4000211 BARN4000217
Cryopreservation cane
Dewars et récipients cryogéniques
These cane systems made of aluminium are used to store cell, tissues or other biological samples.
  • Cost effective
  • Durable aluminum construction and vacuum insulation
  • Narrow-mouth design minimises LN2 evaporation
  • Secure locking clasp
Colour: Silver
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité