Magnetic hotplate stirrers, RT2 basic
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88880003
BARN88880003EA 657 EUR InStock
BARN88880003
Magnetic hotplate stirrers, RT2 basic
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
Basic hotplate is equipped with hot top warning and built in over temperature shut-off to provide accurate heating of samples and safety to the laboratory. Aluminum top provides excellent temperature uniformity while the thin ceramic coating provides excellent corrosion resistance and a white surface for optimal sample viewing.
  • Automatic Over-temperature safety shut off at 450 °C
  • Hot top warning indicator
  • Two threaded holes for support rods
Provided with CE and cCSAUS certificate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité