Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hotplate stirrers, digital, RT2 Advanced

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88880005
BARN88880005EA 855 EUR InStock
BARN88880005
Hotplate stirrers, digital, RT2 Advanced
Agitateurs Agitateurs magnétiques chauffants
The RT2 is alow-profile digital display hotplatestirrer, equipped with PT100 sensor for precise temperature measurements for sensitive experimental procedures with built-in temperature shut-off to heat samples safely and accurately. The aluminium top provides excellent temperature uniformity while the thin ceramic coating provides excellent corrosion resistance and a white surface for optimal sample viewing. The unit features a keypad lock, hot top warning indicator and has two threaded holes to accommodate support rods.

  • Precise digital control with 0,1 ºC resolution
  • Microprocessor PID temperature control
  • User configurable temperature limit setting
  • Automatic over-temperature safety shut off at 450 ºC
  • Heating rate can be set from 0 to 100% at 1% interval
  • View current and set temperature simultaneously
  • Timer: Start immediately or when desired temperature is reached
  • If stirring viscosity changes, the feedback function allows unit to maintain set speed
  • Temperature probe (included) when coupled, automatically changes to external sensor mode, user can check sample temperature also control via probe on digital display

Informations de commande: Optional accessories such as non-slip heating bath and a transparent safety shield are available separately.

Information de livraison: Supplied with PT100 temperature probe.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

ACCESSOIRES

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité