Thermo Scientific™ Digital Rocker
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88882002
BARN88882002EA 1020 EUR InStock
BARN88882002
Thermo Scientific™ Digital Rocker
Agitateurs Agitateurs rotatifs
Digital display with big platform, accurate speed control and quick angle adjustment for easy sample agitation.
  • Digital display of speed and time
  • Easily adjustable rocking angle: 1 to 15°
  • Precise speed control: ±1 min⁻¹ ≤50 min⁻¹; ±2 min⁻¹ >50 min⁻¹
  • Max. load up to 4,5 kg
  • Tray size fits 6×well-plates
  • Timer range: Continuous or 1 sec to 9999 min
  • Optional non-slip rubber mat tray is designed for carrying plates, dishes, culture bottles and bags
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité