Thermo Scientific™ Digital Waving Rotator
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88882004
BARN88882004EA 1280 EUR InStock
BARN88882004
Thermo Scientific™ Digital Waving Rotator
Agitateurs Agitateurs rotatifs
360° orbital waving rotator for efficient sample mixing with accurate speed control and easy angle adjustment.
  • Digital display of speed and time
  • Easily adjustable rocking angle: 1 to 12°
  • Precise speed control: ±1 min⁻¹ ≤30 min⁻¹; ±2 min⁻¹ >30 min⁻¹
  • Tray size fits 6×well-plates
  • Timer range: 1 min to 99 h 59 min
  • Optional non-slip rubber mat tray is designed for carrying plates, dishes, culture bottles and bags
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité