Thermo Scientific™ Digital Microplate Shaker
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88882006
BARN88882006EA 929 EUR InStock
BARN88882006
Thermo Scientific™ Digital Microplate Shaker
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Stable and accurate microplate shaking with standard and enlarged platform that can shake maximum of six microplates at one run.
  • Digital display of speed and time
  • Precise speed control: ±1% of set speed up to 299 min⁻¹, ±2% 300 to 1200 min⁻¹
  • Orbit diameter: 2,5 mm
  • Max load up to 4 kg
  • Timer mode: up to 99 h 59 min
  • Optional large platform applied for 6 microplates
  • Optional tube racks applied for 1,5, 15 and 50 ml tubes
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité