Thermo Scientific™ Digital Vortex Mixer
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88882010
BARN88882010EA 461 EUR InStock
BARN88882010
Thermo Scientific™ Digital Vortex Mixer
Agitateurs Agitateurs Vortex
Designed for accurate speed control for continuous mixing or pulsing of samples.
  • Digital display of speed and time
  • Continuous and Touch modes
  • Precise speed control: ±5% min⁻¹
  • Quick set up to Max rpm:
  • 3 seconds 1500 min⁻¹ (Touch)
  • 6 seconds 3000 min⁻¹ (Continuous)
  • Time set: up to 99 minutes
  • 2 Timer modes: Down-counting for repeat tests and Timer: Continuous, time set as 0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité