Thermo Scientific™ Digital Platform Rocker
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88882014
BARN88882014EA 1270 EUR InStock
BARN88882014
Thermo Scientific™ Digital Platform Rocker
Agitateurs Agitateurs rotatifs
The Thermo Scientific™ Digital platform rockers provide gentle motion for mixing samples. Designed for hybridization, blotting and staining or distaining gels.
  • Digital display of speed and time
  • Easy adjustable rocking angle: 1 to 48° (±24°)
  • Precise speed control: ±1 min⁻¹ ≤50 min⁻¹, ±2 min⁻¹ >50 min⁻¹
  • Timer range: continuous, 1 s to 9999 mins
  • Optional double platform for increased capacity
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité