Thermo Scientific™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88882016
BARN88882016EA 1800 EUR InStock
BARN88882016
Thermo Scientific™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator
Agitateurs Agitateurs rotatifs
The Thermo Scientific™ Digital Cel-Gro Tissue Culture Rotator precisely mixes test tube contents. Achieve optimum culture results for tissue and virus growth, hormone production, and sample testing of viruses and cytotoxicity assays.
  • Digital display of speed and time
  • Adjustable rocking angle: 95 - 180°
  • Timer range: 0 - 9999 mins
  • Optional multiple size drums offering different capacity of tube rotation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité