Deionizer, barnstead Bantam™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
D0805
BARND0805EA 1490 EUR InStock
BARND0805
Deionizer, barnstead Bantam™
Purificateurs d'eau Déioniseurs
It is a simple, cost effective method for deionisation or pretreatment of lab water. Typically these units are ideal where water usage is up to 38 litres per day.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité