Tapis permanent décontaminant, prêt à poser Matériau : Polymère propriétaire Coloris : Bleu uni Avec bandes de contour noires Avec bandes adhésives double-face au dos, prêt à être posé au sol Dimensions : 120 x 210 cm Livré enroulé 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Tapis permanent décontaminant, prêt à poser Matériau : Polymère propriétaire Coloris : Bleu uni Avec bandes de contour noires Avec bandes adhésives double-face au dos, prêt à être posé au sol Dimensions : 120 x 210 cm Livré enroulé 1 * 1 Pce BASABMAT120X210CM 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou