BSOCOES (Bis[2-(N-succinimidyl-oxycarbonyloxy)ethyl] sulphone)
Fournisseur: G Bioscienes
BC01
BC01EA 496 EUR InStock
BC01
BSOCOES (Bis[2-(N-succinimidyl-oxycarbonyloxy)ethyl] sulphone)
BSOCOES (Bis[2-(N-succinimidyl-oxycarbonyloxy)ethyl] sulphone)
(Bis(2-[Succinimidooxycarbonyloxy]ethyl) sulfone Homobifunctional Cross Linkers.
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₁₂S
Numéro MDL: MFCD00047123
Numéro CAS: 57683-72-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74bef60154b431c30e32482f90c9752c24659290&vid=5717ef9242ec18da3ea26f7cc1dc6a5fdd52ef57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 13
Reactive Toward Primary Amines
Membrane Permeable 1
Water Soluble 0
Cleavable/ Reversible Base
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité