Sulpho-DST (Sulphodisuccinimidyl tartrate)
Fournisseur: G Bioscienes
BC06
BC06EA 602 EUR InStock
BC06
Sulpho-DST (Sulphodisuccinimidyl tartrate)
Sulpho-DST (Sulphodisuccinimidyl tartrate)
Sulfodisuccinimidyl tartrate Homobifunctional Cross Linker.
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₁₆S₂
Numéro CAS: 118674-04-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc068288287ba41dcd5f340e297976804d88c39c&vid=fc068288287ba41dcd5f340e297976804d88c39c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 6.4
Reactive Toward Primary Amines
Membrane Permeable 0
Water Soluble 1
Cleavable/ Reversible Oxidizing Agents (Periodate)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité