DTSSP (3,3'-Dithiobis(sulphosuccinimidyl propionate))
Fournisseur: G Bioscienes
BC08
BC08EA 618 EUR InStock
BC08
DTSSP (3,3'-Dithiobis(sulphosuccinimidyl propionate))
DTSSP (3,3'-Dithiobis(sulphosuccinimidyl propionate))
3,3’-Dithiobis(sulfosuccinimidyl propionate) Homobifunctional Cross Linker.
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₁₄S₄
Numéro MDL: MFCD01861949
Numéro CAS: 81069-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4956e583e6ad2e539b2b5e51c100b822ab1ee6c2&vid=4956e583e6ad2e539b2b5e51c100b822ab1ee6c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 12
Reactive Toward Primary Amines
Membrane Permeable 0
Water Soluble 1
Cleavable/ Reversible Reducing Agents (Thiols)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité