MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
Synonyms: 3-Maleimidobenzoic acid N-hydroxysuccinimide ester, 3-Maleimidobenzoic Acid N-Succinimidyl Ester, MBS, m-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysuccinimide ester, N-(3-Maleimidobenzoyloxy)succinimide, 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 3-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoate
BC11
BC11EA 448 EUR InStock
BC11
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
MBS (N-Succinimidyl 3-maleimidobenzoate)
Ideal for hapten-carrier protein, toxin-antibody, enzyme-antibody crosslinking
Formule: C₁₅H₁₀N₂O₆
MW: 314,25 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005514
Numéro CAS: 58626-38-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a8b2e865b5ec39342a9929d1bd381a2dffed9ea&vid=7a8b2e865b5ec39342a9929d1bd381a2dffed9ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 9.9
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable Yes
Water Soluble No
Cleavable/ Reversible No
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité