Sulpho-MBS (3-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulphosuccinimide ester sodium salt)
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
Synonyms: m-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulphosuccinimide ester, Sulfo MBS
BC12
BC12EA 793 EUR InStock
BC12
Sulpho-MBS (3-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulphosuccinimide ester sodium salt)
Sulpho-MBS (3-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulphosuccinimide ester sodium salt)
m-Maleimidobenzoyl-N-hydroxysulfosuccinimide esterHeterobifunctional Cross Linker
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: C₁₅H₉N₂O₉S·Na
MW: 416.295 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318594
Numéro CAS: 92921-25-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f93cde6433be4d22ba1280248284622784111712&vid=f93cde6433be4d22ba1280248284622784111712&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 9.9
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable No
Water Soluble Yes
Cleavable/ Reversible No
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité