Sulpho-EMCS (N-(ε-maleimidocaproyloxy) sulphosuccinimide ester)
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
Synonyms: Sulfo EMCS
BC17
BC17EA 741 EUR InStock
BC17
Sulpho-EMCS (N-(ε-maleimidocaproyloxy) sulphosuccinimide ester)
Sulpho-EMCS (N-(ε-maleimidocaproyloxy) sulphosuccinimide ester)
N-(ε-Maleimidocaproyloxy) sulfo succinimide ester Heterobifunctional Cross Linker.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1787e19574e4d9cd8a0bb2cf8e2d7f7707a0a0fb&vid=a9ff9327f86d9ef65a95f4d779fe21eeb62cbfe8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 9.4
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable No
Water Soluble Yes
Cleavable/ Reversible No
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité