PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
Fournisseur: G Bioscienes
Danger
BC18
BC18EA 542 EUR InStock
BC18
PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
PMPI (4-Maleimidophenyl isocyanate)
N-(ρ-Maleimidophenyl) isocyanate Heterobifunctional Cross Linkers.
Formule: C₁₁H₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00270900
Numéro CAS: 123457-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3f69a5f45f00193396f2a34d246a2842820bfee&vid=a3f69a5f45f00193396f2a34d246a2842820bfee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 8.7
Reactive Toward Sulfhydryl + Hydroxyl
Membrane Permeable Not tested
Water Soluble 0
Cleavable/ Reversible 0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité