SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: 4-[(2-Iodoacetyl)amino]benzoic acid 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester, SIAB
BC19
BC19EA 741 EUR InStock
BC19
SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
SIAB (N-Succinimidyl (4-iodoacetyl)aminobenzoate)
N-Succinimidyl(4-iodoacetyl)aminobenzoate Heterobifunctional Cross Linkers.
  • Ideal for enzyme-antibody crosslinking
Formule: C₁₃H₉IN₂O₅
MW: 400,125 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078537
Numéro CAS: 72252-96-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6200ea4975e6b34d89d6eb71c29ec4c826b9c49&vid=a6200ea4975e6b34d89d6eb71c29ec4c826b9c49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 10.6
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable Yes
Water Soluble No
Cleavable/ Reversible No
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité