SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Fournisseur: G Bioscienes
BC20
BC20EA 448 EUR InStock
BC20
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
SMCC (N-Succinimidyl 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexanecarboxylate)
Succinimidyl 4-(N-maleimidomethyl) cyclohexane-1-carboxylate Heterobifunctional Cross Linkers.
  • Ideal for enzyme-antibody crosslinking
Formule: C₁₆H₁₈N₂O₆
Numéro MDL: MFCD00009634
Numéro CAS: 64987-85-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac0e970dd04ffbd61768df20abfc5fd2eb8a267e&vid=ac0e970dd04ffbd61768df20abfc5fd2eb8a267e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 11.6
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable 1
Water Soluble 0
Cleavable/ Reversible 0
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité