Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
Synonyms: Sodium 1-((4-((2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)methyl)cyclohexane-1-carbonyl)oxy)-2,5-dioxopyrrolidine-3-sulphonate, Sulphosuccinimidyl-trans-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate, Sulpho-SMCC Sodium Salt, SMCC, Water-Soluble, 4-(N-Maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid 3-sulpho-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt, sulpho-SMCC, Sulfo-SMCC
BC23
BC23EA 799 EUR InStock
BC23
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Sulpho-SMCC (3-Sulpho-N-succinimidyl-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate sodium salt)
Ideal for enzyme-antibody crosslinking.
OneQuant™ Sulfo SMCC is also available: Single use vials to minimize waste. No weighing required
Formule: C₁₆H₁₈N₂O₉S
MW: 436,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00054978
Numéro CAS: 92921-24-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da4a51c3e1b104f7d8ec8fcfca0f865af0d5a4f6&vid=da4a51c3e1b104f7d8ec8fcfca0f865af0d5a4f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Spacer Arm (Å) 11.6
Reactive Toward Primary Amine + Sulfhydryl
Membrane Permeable No
Water Soluble Yes
Cleavable/ Reversible No
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité