Sulpho-SASD (Sulphosuccinimidyl 2-(4-azidosalicylamido)ethyl-1,3-dithiopropionate)
Fournisseur: G Bioscienes
BC40
BC40EA 900 EUR InStock
BC40
Sulpho-SASD (Sulphosuccinimidyl 2-(4-azidosalicylamido)ethyl-1,3-dithiopropionate)
Sulpho-SASD (Sulphosuccinimidyl 2-(4-azidosalicylamido)ethyl-1,3-dithiopropionate)
Sulfo SASD Sulfosuccinimidyl-2-(p-azidosalicylamido)ethyl-1,3-dithiopropionate
  • Spacer Arm (Å): 18.9
  • Reactive Toward: Primary Amines
  • Membrane Permeable: NO
  • Water Soluble: YES
  • Cleavable/ Reversible: Reducing Agents (Thiol)
Formule: C₁₆H₁₆N₅NaO₉S₃
Numéro MDL: MFCD01861963
Numéro CAS: 144650-95-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=215e359fcbffd9602e30ac0c6fb079a1a43ebc70&vid=771123eba70f3bf04900d2cc2815d87d8e6dd6a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité