Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman), Qualité Biologie Moléculaire
Fournisseur: G Bioscienes
Attention
BC87
BC87EA 276 EUR InStock
BC87
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman), Qualité Biologie Moléculaire
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Ellman's reagent is a versatile, water-soluble compound for quantifying free sulfhydryl groups in solution. It reacts with a free sulfhydryl group to yield a mixed disulfide and 2-nitro-5-thiobenzoic acid (NTB), a measurable yellow colored product at 412nm.
Ellman's reagent is very useful as a free sulfhydryl assay reagent due to its high specificity for -SH groups at neutral pH, high molar extinction coefficient and short reaction time.
Yellow crystalline powder that is used for the colorimetric determination of thiol groups in biological samples. DTNB is fairly soluble in water.
Store at 2-8°C and protect from light and humidity.
Applications: Quantification of free sulfhydryl residues
Formule: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Point de fusion: 240…244 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007140
Numéro CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité