Sulphosuccinimidyl acetate (Sulpho-NHS-acetate)
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: Sulpho-NHS-acetate, 1-(Acetyloxy)-2,5-dioxo-3-pyrrolidinesulphonic acid
BC91
BC91EA 466 EUR InStock
BC91
Sulphosuccinimidyl acetate (Sulpho-NHS-acetate)
Sulphosuccinimidyl acetate (Sulpho-NHS-acetate)
Sulpho NHS acetate is a small, water-soluble compound used for blocking primary amines by acylation. It covalent bonds with amine groups to prevent specific interactions and conjugations. It is water-soluble and reacts at pH 7 to 9.
Formule: C₄H₄NNaO₆S
MW: 259.17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861959
Numéro CAS: 152305-87-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84eafb3d83cf3753f2f1f5929f70be73142165a5&vid=eaf30c81e4191e14bcffffeec9346569c2d693a6&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité