1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
Fournisseur: G Bioscienes
BC93
BC93EA 673 EUR InStock
BC93
1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
1,3,4,6-Tetrachloro-3-6-diphenylglycouril
Iodination reagent is designed to aid the labeling of proteins with radioactive iodine. Radioactive iodine (¹²⁵I) is routinely used by researchers to label proteins. The iodination of proteins can be performed enzymatically or chemically. It is virtually insoluble in all aqueous solutions and allows for solid phase iodination of proteins.
Formule: C₁₆H₁₀Cl₄N₄O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00027367
Numéro CAS: 51592-06-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07243b549bd8f7b18ae54cc23c2e2416ad38d66a&vid=6e0a5031ede0a3e67e2248777c1029b20eef8511&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité