2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: 2-IT HCl, 2-Iminothiolane hydrochloride, 2-Thiolanimine hydrochloride, 2-IT
BC95
BC95EA 741 EUR InStock
BC95
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)
2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)
Traut's Reagent is used for the preparation of disulfide bridges or for the generation of sulphhydryl groups for conjugation. This is a small, water-soluble compound that reacts with primary amines under mild conditions (pH 7 to 10, 25 °C) for thiolation (sulphhydryl addition).
Molecular weight: 137,63
Formule: C₄H₈ClNS
MW: 137,625 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039013
Numéro CAS: 4781-83-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37007353d509687f56afdce2f7f74b862fccdc2e&vid=102f4b1adfcb0fa4b52494442af6ad2b8e0324cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité