SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
Fournisseur: G Bioscienes
BC96
BC96EA 366 EUR InStock
BC96
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
SATA (N-Succinimidyl S-Acetylthioglycolate)
SATA reacts with primary amines, adding protected sulphhydryl residues. It is soluble in DMSO and the sulphhydryl group can be used in coupling reactions.
Formule: C₈H₉NO₅S
Numéro MDL: MFCD00036891
Numéro CAS: 76931-93-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=026a46327b20992d5008cea02f1a3820be6fe265&vid=9b6f22242d8bab5886b0cd5f4f8d2d214e0947ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité