Probe for digital thermometer, CoolProbe™
Fournisseur: BIOCISION
BCS-200
BCISBCS-200EA 0 EUR InStock
BCISBCS-200
Probe for digital thermometer, CoolProbe™
Sondes de température
Traceable temperature monitors for accurate temperature monitoring of samples while in CoolRack or CoolSink modules. Universal probe for use with other sample tubes and plates.
  • LCD digital display with minimum, maximum and current temperature display
  • Min/max memory, high/low alarm
  • Sampling rate of fast (10 seconds) or normal (60 seconds)
Certifications: NIST traceable
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité