Racks for cryogenic vials, TruCool®
Fournisseur: BIOCISION
BCS-222
BCISBCS-222EA 0 EUR InStock
BCISBCS-222
Racks for cryogenic vials, TruCool®
Portoirs Portoirs pour cryotubes
These polypropylene cryogenic racks feature a locking mechanism that allow one handed opening for self-standing cryogenic vials.
  • Accommodates both round bottom and self-standing vial formats
  • Racks have A to J row and 1 to 5 column indexing for easy organization
  • Stackable when not in use
Multicolour pack contains one each of blue, green, orange, purple and pink racks.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité