Hybridoma growth and expression media HYGM6
Fournisseur: BIOCONCEPT
9-00F55-I
BCON9-00F55-IEA 27.4 EUR InStock
BCON9-00F55-I
Hybridoma growth and expression media HYGM6
Milieux de culture cellulaire
Hybridoma growth media (HYGM) 6 is a serum-free and fully defined media that can be used for the cultivation of various different hybridomas and the production of monoclonal antibodies.
  • Serum-free
  • Ready to use medium
  • High yielding
  • contsins therapeutic grade recombinant insulin
  • Free of hydrolysates or peptones
  • Free of any undefined components
HYGM-6 medium contains recombinant therapeutic grade insulin. It is the only protein in that medium, no other proteins or undefined hydrolysates are present.
Certifications: ISO 9001; cGMP.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité