Alaris™ GW Series Oncology Primary Set
Fournisseur: BD Medical
273-954EB
BDAM273-954EBEA 308 EUR InStock
BDAM273-954EB
Alaris™ GW Series Oncology Primary Set
Perfusions
Oncology primary set with 15 µm drip chamber filter, needle-free connectors.
  • Light resistant
  • Bore 3 mm/1 spike
  • In-line drip chamber
  • Drops per ml 20
  • Hydrophobic air inlet filter (with cap)
  • Low sorbing/polyethylene/polyurethane
Set with 2 pinch clamp/1 roller clamp, silicone pump segment, 1 back-check valve, 1 male Luer, rotating male Luer, hydrophobic priming cap.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité