Aiguilles de sécurité intramusculaires, BD SafetyGlide™
Fournisseur: BD Medical
305917UK 305901
BDAM305917UKEA 179 EUR InStock
BDAM305917UK BDAM305901
Aiguilles de sécurité intramusculaires, BD SafetyGlide™
Aiguilles pour seringues
Aiguille hypodermique de protection, amovible, à usage unique, verrou en acier inoxydable. L'aiguille hypodermique à protection BD SafetyGlide™ est un dispositif de sécurité basé sur des aiguilles qui peut être utilisé avec des seringues traditionnelles de toute taille. L'aiguille amovible s'adapte à des seringues traditionnelles de toute taille, ce qui contribue à faciliter la normalisation et la réduction des SKU.
  • Il est complété pour l'insuline, la tuberculose et les allergies pour une faible dose de médicament
  • Quasiment aucune éclaboussure à l'
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité