Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Fournisseur: BD Medical
367704UK 363048 363093UK 367599UK 367562UK
613-3984EA 144 EUR InStock
613-3984 BDAM363048 BDAM363093UK BDAM367599UK BDAM367562UK
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
PET/PP or glass.
  • With buffered citrate
  • With paper lable
  • Hemogard™ closure
Citrate tubes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité