Critical care syringes, BD Vacutainer®
Fournisseur: BD Medical
364356
BDAM364356EA 264 EUR InStock
BDAM364356
Critical care syringes, BD Vacutainer®
Seringues Seringues médicales
Critical care syringes can be used to measure arterial blood gas, ionised calcium, ionised magnesium, as well as perform critical care tests.
  • Permits aspiration
Syringes contain calcium balanced lithium heparin spray dried on the sides of the syringe.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité