Holders and adapters for BD Vacutainer® products
Fournisseur: BD Medical
368872 364815 364815UK
BDAM368872EA 51.6 EUR InStock
BDAM368872 BDAM364815 BDAM364815UK
Holders and adapters for BD Vacutainer® products
Suppports pour tubes de prélèvement sanguin
The BD Vacutainer® holders are compatible with all BD Vacutainer® blood collection system; eclipse blood collection needle, Safety-Lok™ blood collection set, push button blood collection set and multiple sample Luer adapter.
The BD Vacutainer® Luer-Lok™ access device is designed for sterile, secure and safer specimen sampling. This device provides the security of a threaded, locking Luer connection. It is also compatible with a female Luer connection or needleless IV site designed for Luer-lock access, and Luer locking Foley catheter sampling ports.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité