BD Vacutainer® Specialty Tubes
Fournisseur: BD Medical
364960
BDAM364960EA 0 EUR InStock
BDAM364960
BD Vacutainer® Specialty Tubes
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
BD is the inventor of BD Vacutainer® blood collection tubes as well as the worldwide leader in blood collection tubes.
New Product
Collapse All
Désignation Matière Additive Couleur Couleur bouchon Label type Volume Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
BD Vacutainer® blood collection tube Verre Sodium polyanethol sulfonate (SPS) (0,35% in 0,85% sodium chloride) 1,7 ml transparent jaune See through 8,3 ml 100 BDAM364960
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité