Serum separator tubes, SST™, BD Vacutainer®
Fournisseur: BD Medical
367985
BDAM367985EA 437 EUR InStock
BDAM367985
Serum separator tubes, SST™, BD Vacutainer®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
BD Vacutainer® SST™ Tubes contain spray-coated silica to aid in clotting and a polymer gel for serum separation. Samples processed in these tubes are used for serum determinations in chemistry, blood donor screening and infectious disease testing.* BD Vacutainer® SST™ tubes provide an efficient means of serum sample preparation and help to improve laboratory workflow.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité