Accessoires pour tubes de prélèvement sanguin, BD Microtainer®
Fournisseur: BD Medical
368933
BDAM368933EA 156 EUR InStock
BDAM368933
Accessoires pour tubes de prélèvement sanguin, BD Microtainer®
Systèmes de diagnostic clinique
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Accessoire pour micro-prélèvement, KFK312, système d'extension pour BD Microtainer® avec fermeture BD Microgard™ pour une longueur supplémentaire de 75 mm 200 BDAM368933
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité