Peripheral IV cannulae, Insyte™ Autoguard™
Fournisseur: BD Medical
381954
BDAM381954EA 544 EUR InStock
BDAM381954
Peripheral IV cannulae, Insyte™ Autoguard™
Canules
Sterile disposable cannulae made of bio materials.
  • Automatic stop of the blood
  • Safety technology reducing by 95% the risks of injuries
  • Apparels are protected and cross contamination is avoided
Suitable for blood controls.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité