BD Nexiva™ Closed IV Catheter System
Fournisseur: BD Medical
383512
BDAM383512EA 516 EUR InStock
BDAM383512
BD Nexiva™ Closed IV Catheter System
Cathéters
The BD Nexiva™ closed IV catheter system is the integrated IV catheter demonstrating longer dwell times and reduced complication rates versus the traditional open system.
  • Proprietary BD Vialon™ biomaterial softens up to 70% in the vein, enabling longer dwell times and reducing the chance of mechanical phlebitis by up to 50%
  • BD Instaflash™ needle technology provides quick blood visualisation that may help improve insertion success and therefore reduce insertion attempts
  • Pre-attached extension tubing offers a closed system to minimise blood exposure during
More Product Information
Collapse All
Désignation Jauge Débit Stérile Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Closed IV catheter, 25 mm 22 G 33 ml/min + 80 BDAM383512
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité