RNA collection tubes, BD PAXgene™
Fournisseur: BD Medical
762165
BDAM762165EA 3000 EUR InStock
BDAM762165
RNA collection tubes, BD PAXgene™
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
The tube contains a proprietary reagent that immediately stabilises all total RNA, including miRNA.
  • Enables accurate detection and quantitation of gene transcripts
  • Minimises ex vivo blood RNA degradation or gene induction
Stabilises RNA for three days at room temperature (18 to 25 °C) and five days at 4 °C. Paxgene™ tubes can be frozen at –20 °C or –70 °C for long term storage.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité