Extension Set
Fournisseur: BD Medical
MFX2289E
BDAMMFX2289EEA 1070 EUR InStock
BDAMMFX2289E
Extension Set
Canules
Extension set of length 200 cm with priming volume 0,9 ml.
  • Bore: 0,7 mm
  • Consists of one pinch clamp(s) and one male Luer(s)
  • Low sorbing
  • Polyethylene lined PVC
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité