Male-Female Luer Lock Caps
Fournisseur: BD Medical
TP-MF-O
BDAMTP-MF-OEA 24.1 EUR InStock
BDAMTP-MF-O
Male-Female Luer Lock Caps
Capuchons Bouchons pour tubes à essais
Caps for Luer lock and Luer slip. Combistoppers for female and male Luer lock.
  • Individual blisters (except for 394080 and 302834 that come in a tray)
DEHP or natural rubber latex are not part of the material formulation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité