DNA fingerprinting kit
Fournisseur: G-Biosciences
BE-104
BE-104EA 406 EUR InStock
BE-104
DNA fingerprinting kit
Matériel éducatif Matériel éducatif de médecine légale Activité d'analyse des empreintes
This DNA fingerprinting kit allows students to carry out their own criminal investigation by comparing DNA samples collected from suspects to DNA collected at a pseudo-crime scene.
  • Introduces DNA fingerprinting technique
  • Teaches DNA fragmentation by specific enzymes
  • Introduction to agarose electrophoresis
Students will use specialised molecules to cut the DNA into fragments, which can then be visualised by a process known as electrophoresis. The resulting pattern, or fingerprint, can be compared and the guilty suspect identified.
Information deMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité