Kits d'expérimentation, coloration de Gram des bactéries
Fournisseur: G-Biosciences
BE-202
BE-202EA 299 EUR InStock
BE-202
Kits d'expérimentation, coloration de Gram des bactéries
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de microbiologie
Décrite pour la première fois en 1844 par le bactériologiste danois Hans Christian Gram, la méthode de coloration de Gram porte le nom de son inventeur. La coloration des bactéries de Gram constitue l'un des principaux tests en microbiologie et souvent l'un des premiers tests pratiqués dans l'identification des bactéries. La méthode de coloration de Gram fait appel aux propriétés des parois des cellules bactériennes et au colorant cristal violet. Les parois des microorganismes à Gram positif ont une plus grande quantité de peptidoglycanes et une teneur lipidique inférieure aux bactéries àMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité