Kit d'expérimentation, conjugaison bactérienne
Fournisseur: G-Biosciences
BE-301
BE-301EA 394 EUR InStock
BE-301
Kit d'expérimentation, conjugaison bactérienne
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de microbiologie
La conjugaison bactérienne est un processus naturel qui permet le transfert de l'ADN d'une bactérie à une autre, c'est-à-dire le transfert des caractéristiques génétiques, notamment la pharmacorésistance. Le kit contient deux bactéries avec différents gènes de pharmacorésistance et tous les outils nécessaires à l'étude de la conjugaison bactérienne. Ce kit explique la différence qui existe entre l'ADN du génome bactérien et l'ADN plasmidique transférable, ainsi que les mécanismes de conjugaison bactérienne. Les étudiants apprendront également les importantes techniques microbiologiques de base, y compris la prolifération bactérienne dans un bouillon liquide et sur plaques de gélose solide, la sélection antibiotique de bactéries et les techniques aseptiques importantes.
  • Comprendre la conjugaison bactérienne
  • Apprendre la différence entre ADN génomique et ADN plasmidique
  • Importance de la sélection des antibiotiques en biologie moléculaire
  • Application du transfert génétique dans les techniques par recombinaison
  • Comprendre l'importance des techniques aseptiques
Autres éléments nécessaires : agitateur incubateur, incubateur et autoclave (ou milieu de culture LB gélose préparé).
Information de livraison: Informations de livraison: Livré avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité