Kit d'expérimentation, ligature d'ADN
Fournisseur: G-Biosciences
BE-308
BE-308EA 321 EUR InStock
BE-308
Kit d'expérimentation, ligature d'ADN
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
Une fois les molécules d'ADN digérées par l'enzyme de restriction, les chercheurs doivent joindre les fragments d'ADN pour générer un ADN recombinant ; c'est ce qu'on appelle la ligature. La ligature de l'ADN s'effectue avec l'enzyme bactérienne ADN ligase de T4, qui catalyse la formation des liaisons phosphodiester. Avec le kit de ligature d'ADN, les étudiants découvrent la ligature en liant plusieurs fragments d'ADN pour constituer de plus gros bouts d'ADN facilement identifiables via une électrophorèse sur agarose.
  • Enseigne la liaison de fragments d'ADN selon le processus de ligature
Autres éléments nécessaires : équipement d'électrophorèse sur agarose.
Information de livraison: Informations de livraison: Livré avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité