Kit d'expérimentation, détection et analyse des mutations
Fournisseur: G-Biosciences
BE-314
BE-314EA 712 EUR InStock
BE-314
Kit d'expérimentation, détection et analyse des mutations
Matériel éducatif Matériel éducatif de biologie Activités de biochimie
Pour les biologistes moléculaires et les manipulateurs généticiens, l'une des principales difficultés consiste à détecter et à analyser facilement les mutations génétiques qui se produisent naturellement et provoquent des maladies, ou dans le cadre de manipulations génétiques ou de clonages, délibérés ou accidentels. Les étudiants se forment aux différents types de mutations génétiques, notamment substitutions, délétions et mutations ponctuelles, ainsi qu'aux diverses techniques employées pour détecter ces mutations. Le kit contient tous les réactifs pour dépister les échantillons cliniques simulés d'un gène mutant, par PCR et cartographie de la digestion par des enzymes de restriction. Les étudiants réalisent une simple expérience de diagnostic clinique afin d'identifier un patient malade.
  • Comprendre la détection et l'analyse des mutations génétiques
  • Réaliser une réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour amplifier la source d'ADN
  • ADN amplifié sur écran à l'aide d'une cartographie de restriction avec des enzymes de restriction
Autres éléments nécessaires : thermocycleur PCR, équipement d'électrophorèse sur agarose, bain-marie ou bécher et thermomètre.
Information de livraison: Informations de livraison: Livré avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité